Diethylethyl(phenyl)malonat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Diethyl 2-ethyl-2-phenylmalonate
SB00827.1 SB00827.10 SB00827.50
MAYBSB00827.1EA 0 EUR
MAYBSB00827.1 MAYBSB00827.10 MAYBSB00827.50
Diethylethyl(phenyl)malonat
Diethylethyl(phenyl)malonat
Formel: C₁₅H₂₀O₄
Molecular Weight: 264,32 g/mol
MDL: MFCD00040759
CAS-Nummer: 76-67-5
EINECS: 200-978-0