1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
311294-500MG
311294-100MG
SIAL311294-500MGEA
222
EUR
SIAL311294-500MG
SIAL311294-100MG
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononan, Sigma-Aldrich®
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
Formel:
C₉H₂₁N₃ Molecular Weight: 171.28 g/mol |
MDL:
MFCD00012359 CAS-Nummer: 96556-05-7 UN: 3267 ADR: 8 II |