1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononan ≥97%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane
07-2750-2G
07-2750-500MG
STRE07-2750-2GEA
1170
EUR
STRE07-2750-2G
STRE07-2750-500MG
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononan ≥97%
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
Formel:
C₉H₂₁N₃ Molecular Weight: 171.28 g/mol Dichte: 0.884 Flammpunkt: 155 °F |
MDL:
MFCD00012359 CAS-Nummer: 96556-05-7 UN: 3267 ADR: 8 II |