Hydroxylammoniumchlorid 7% in wässriger Lösung, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Hydroxylamin-Hydrochlorid, Chlorhydrathydroxylamin, Hydroxylamin Hydrochlorid, Hydroxylamin HCl
01720.5000 01720.2000 01720.3000
KRAF01720.5000EA 202 EUR
KRAF01720.5000 KRAF01720.2000 KRAF01720.3000
Hydroxylammoniumchlorid 7% in wässriger Lösung, reinst
Hydroxylammoniumchlorid
Formel: NH₂OH·HCl
Molecular Weight: 69,49 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051089
CAS-Nummer: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 1789
ADR: 8,III