Terephthalsäure-[Ring-D4] (98% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
Terephthalic acid-[ring-²H₄]
CIL-DLM-1088-1
CIL-DLM-1088-5
PROOCIL-DLM-1088-1EA
145
EUR
PROOCIL-DLM-1088-1
PROOCIL-DLM-1088-5
Terephthalsäure-[Ring-D4] (98% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Terephthalsäure-[Ring-D4]
Formel:
C₈H₂D₄O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
60088-54-2 EINECS: 262-050-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...