N,O-Dimethylhydroxylamin Hydrochlorid zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
MQ200
8.40074.0010 8.40074.0050
8.40074.0010EA 69.1 EUR
8.40074.0010 8.40074.0050
N,O-Dimethylhydroxylamin Hydrochlorid zS, Sigma-Aldrich®
N,O-Dimethylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel: C₂H₈ClNO
Molecular Weight: 97.55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012485
CAS-Nummer: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 112 - 116 °C
Molar Mass 97.54 g/mol