Benzyltrimethylammoniumdichloroiodat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
268600250
268600050
268601000
ACRO268600250EA
144
EUR
ACRO268600250
ACRO268600050
ACRO268601000
Benzyltrimethylammoniumdichloroiodat 99%
Benzyltrimethylammoniumdichloroiodat
Formel:
C₁₀H₁₆Cl₂IN Schmelzpunkt: 125…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075259 CAS-Nummer: 114971-52-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 128 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |