Oxindol-6-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5414-1G BB-5414-250M
COBBBB-5414-1GEA 0 EUR
COBBBB-5414-1G COBBBB-5414-250M
Oxindol-6-boronsäure
Oxindol-6-boronsäure
Formel: C₈H₈BNO₃
MDL: MFCD12913936
CAS-Nummer: 1217500-61-2