1,3-Diethyl-2-thiobarbitursäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Diethyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
171740500 171740050 171742500
ACRO171740500EA 128 EUR
ACRO171740500 ACRO171740050 ACRO171742500
1,3-Diethyl-2-thiobarbitursäure 99%
1,3-Diethyl-2-thiobarbitursäure
Formel: C₈H₁₂N₂O₂S
Molecular Weight: 200,260 g/mol
Schmelzpunkt: 106…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006676
CAS-Nummer: 5217-47-0
EINECS: 226-010-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 109 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %