Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid ∼3.5 M in Toluol 70% (w/w)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
187900500
187902500
187900010
ACRO187900500EA
40.3
EUR
ACRO187900500
ACRO187902500
ACRO187900010
Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid ∼3.5 M in Toluol 70% (w/w)
Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid
Formel:
C₆H₁₆AlNaO₄ Molecular Weight: 202.16 g/mol Dichte: 1.036 g/cm³ Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011631 CAS-Nummer: 22722-98-1 EINECS: 245-178-2 UN: 3399 ADR: 4.3 I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to slightly hazy colorless to amber Viscous liquid |
Assay | 68.0 to 72.0 % |
Comments | Liquid |
D-Enrichment | ≥99.4 % |