Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid 70% ≥70% (w/w)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
A13292.0B A13292.18 A13292.30
A13292.0BEA 246 EUR
A13292.0B A13292.18 A13292.30
Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid 70% ≥70% (w/w)
Natriumbis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydrid
CAS No.: 22722-98-1 Molecular Formula: C6H16AlNaO4 Formula Weight: 202.16 Flash Point: 4°(39°F) Merck Reference: 14,8565 UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00011631
Formel: C₆H₁₆AlNaO₄
Molecular Weight: 202.16 g/mol
Dichte: 1.020
Flammpunkt: 4 °C (39 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011631
CAS-Nummer: 22722-98-1
EINECS: 245-178-2
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Merck Index: 14,8565