Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat 0.5 M in Wasser mit HPLC-Qualität für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Tetra-n-butylammonium phosphate monobasic, Tetrabutylammonium phosphate monobasic, Tetra-n-butylammonium dihydrogen phosphate, IPC-TBA-P, Tetra-n-butylammonium phosphate
420170250 420175000 420171000
ACRO420170250EA 51.1 EUR
ACRO420170250 ACRO420175000 ACRO420171000
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat 0.5 M in Wasser mit HPLC-Qualität für die HPLC
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat
Formel: C₁₆H₃₈NO₄P
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064526
CAS-Nummer: 5574-97-0
EINECS: 226-947-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
UV at 300 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 0.48 to 0.52 M