2-Brompyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7784-1G
PY-7784-5G
COBBPY-7784-1GEA
88.3
EUR
COBBPY-7784-1G
COBBPY-7784-5G
2-Brompyrazin
2-Bromopyrazine
Formel:
C₄H₃BrN₂ Molecular Weight: 158.9800 g/mol |
MDL:
MFCD08275680 CAS-Nummer: 56423-63-3 |