2-Amino-5-brompyrazin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-bromopyrazin-2-amine
H27465.03
H27465.06
H27465.03EA
135
EUR
H27465.03
H27465.06
2-Amino-5-brompyrazin 97%
2-Amino-5-bromopyrazine
Purity: 97%
CAS No.: 59489-71-3
Molecular Formula: C4H4BrN3
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 113-117°
MDL No.: MFCD00235015
Formel:
C₄H₄BrN₃ Molecular Weight: 174.00 g/mol Schmelzpunkt: 113…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00235015 CAS-Nummer: 59489-71-3 |