2-Amino-5-brom-3-(methylamino)pyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
696110-1G
696110-250MG
SIAL696110-1GEA
356
EUR
SIAL696110-1G
SIAL696110-250MG
2-Amino-5-brom-3-(methylamino)pyrazin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-bromo-3-(methylamino)pyrazine
Formel:
C₅H₇BrN₄ |
CAS-Nummer:
55635-63-7 |