2-Chlor-6-(dipropylamino)pyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6398-5G
HC-6398-1G
COBBHC-6398-5GEA
303
EUR
COBBHC-6398-5G
COBBHC-6398-1G
2-Chlor-6-(dipropylamino)pyrazin
2-Chloro-6-(dipropylamino)pyrazine
Formel:
C₁₀H₁₆ClN₃ |
MDL:
MFCD09878390 CAS-Nummer: 957065-91-7 |