2-Amino-6-chlorpyrazin
Lieferant: FLUOROCHEM
002753-1G 002753-5G 002753-25G
FLUO002753-1GEA 0 EUR
FLUO002753-1G FLUO002753-5G FLUO002753-25G
2-Amino-6-chlorpyrazin
2-Amino-6-chloropyrazine
Formel: C₄H₄ClN₃
Molecular Weight: 129,55 g/mol
MDL: MFCD00055024
CAS-Nummer: 33332-28-4