2-(Butylamino)-6-chlorpyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6186-1G
HC-6186-5G
COBBHC-6186-1GEA
0
EUR
COBBHC-6186-1G
COBBHC-6186-5G
2-(Butylamino)-6-chlorpyrazin
2-(Butylamino)-6-chloropyrazine
Formel:
C₈H₁₂ClN₃ |
MDL:
MFCD09800983 CAS-Nummer: 951884-06-3 |