2-Chlor-6-(isopropylamino)pyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6176-5G HC-6176-1G
COBBHC-6176-5GEA 595 EUR
COBBHC-6176-5G COBBHC-6176-1G
2-Chlor-6-(isopropylamino)pyrazin
2-Chlor-6-(isopropylamino)pyrazin
Formel: C₇H₁₀ClN₃
MDL: MFCD09800979
CAS-Nummer: 951884-00-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable