2-Chlor-6-(methylamino)pyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6374-1G
HC-6374-5G
COBBHC-6374-1GEA
0
EUR
COBBHC-6374-1G
COBBHC-6374-5G
2-Chlor-6-(methylamino)pyrazin
2-Chloro-6-(methylamino)pyrazine
Formel:
C₅H₆ClN₃ |
MDL:
MFCD09878383 CAS-Nummer: 848366-38-1 |