2-Chlor-6-(pentylamino)pyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6178-1G
HC-6178-5G
COBBHC-6178-1GEA
75.9
EUR
COBBHC-6178-1G
COBBHC-6178-5G
2-Chlor-6-(pentylamino)pyrazin
2-Chloro-6-(pentylamino)pyrazine
Formel:
C₉H₁₄ClN₃ |
MDL:
MFCD09800980 CAS-Nummer: 951884-01-8 |