2-Chlor-6-(propylamino)pyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6265-5G HC-6265-1G
COBBHC-6265-5GEA 122 EUR
COBBHC-6265-5G COBBHC-6265-1G
2-Chlor-6-(propylamino)pyrazin
2-Chloro-6-(propylamino)pyrazine
Formel: C₇H₁₀ClN₃
MDL: MFCD09801000
CAS-Nummer: 951884-52-9