2-Chlor-6-(cyclohexylamino)pyrazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6179-5G
HC-6179-1G
COBBHC-6179-5GEA
564
EUR
COBBHC-6179-5G
COBBHC-6179-1G
2-Chlor-6-(cyclohexylamino)pyrazin
2-Chloro-6-(cyclohexylamino)pyrazine
Formel:
C₁₀H₁₄ClN₃ |
MDL:
MFCD09800981 CAS-Nummer: 642459-26-5 |