3-Amino-2-pyrazincarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
B23707.06
B23707.14
B23707.06EA
32
EUR
B23707.06
B23707.14
3-Amino-2-pyrazincarbonsäure ≥98%
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 5424-01-1
Molecular Formula: C5H5N3O2
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 204-206° dec.
Beilstein Reference: 124835
Formel:
C₅H₅N₃O₂ Molecular Weight: 139,11 g/mol Schmelzpunkt: 204…206 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006141 CAS-Nummer: 5424-01-1 EINECS: 226-558-7 |