3-Amino-2-pyrazincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A76982-25G A76982-5G
SIALA76982-25GEA 41.1 EUR
SIALA76982-25G SIALA76982-5G
3-Amino-2-pyrazincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139,11 g/mol
MDL: MFCD00006141
CAS-Nummer: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7