5-Methyl-2-pyrazincarbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
SB01107.1 SB01107EA SB01107.50
MAYBSB01107.1EA 0 EUR
MAYBSB01107.1 MAYBSB01107EA MAYBSB01107.50
5-Methyl-2-pyrazincarbonsäure
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138.13 g/mol
MDL: MFCD00068241
CAS-Nummer: 5521-55-1
EINECS: 413-260-9