5-Methyl-2-pyrazincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ100
347647-25G
347647-5G
SIAL347647-25GEA
128
EUR
SIAL347647-25G
SIAL347647-5G
5-Methyl-2-pyrazincarbonsäure, Sigma-Aldrich®
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138.13 g/mol |
MDL:
MFCD00068241 CAS-Nummer: 5521-55-1 EINECS: 413-260-9 |