1,4,7-Triazacyclononan Trihydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4,7-Triazonane trihydrochloride
294315000 294310025
ACRO294315000EA 90.6 EUR
ACRO294315000 ACRO294310025
1,4,7-Triazacyclononan Trihydrochlorid 97%
1,4,7-Triazacyclononan Trihydrochlorid
Formel: C₆H₁₈Cl₃N₃
Molecular Weight: 238,5900 g/mol
Schmelzpunkt: 285…290 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074887
CAS-Nummer: 58966-93-1
UN: 3259
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %