1,4,7-Triazacyclononan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,4,7-Triazonane, TACN
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
311308-100MG 311308-500MG
SIAL311308-100MGEA 130 EUR
SIAL311308-100MG SIAL311308-500MG
1,4,7-Triazacyclononan, Sigma-Aldrich®
1,4,7-Triazacyclononane
Formel: C₆H₁₅N₃
Molecular Weight: 129,2 g/mol
MDL: MFCD00012358
CAS-Nummer: 4730-54-5