1-Chlor-4-fluor-2-iodbenzol
Lieferant: CHEMPUR
FL13273.POR
013273-25G
013273-5G
CHMPFL13273.POREA
0
EUR
CHMPFL13273.POR
FLUO013273-25G
FLUO013273-5G
1-Chlor-4-fluor-2-iodbenzol
1-Chloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Formel:
C₆H₃ClFI Molecular Weight: 256,4439 g/mol |
MDL:
MFCD00042575 CAS-Nummer: 202982-68-1 |