tert-Butylmethylmalonat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: tert.-Butyl methyl malonate
339390050 339390250
ACRO339390050EA 35.7 EUR
ACRO339390050 ACRO339390250
tert-Butylmethylmalonat 95%
tert-Butylmethylmalonat
Formel: C₈H₁₄O₄
Molecular Weight: 174,19 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,03 g/cm³
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042856
CAS-Nummer: 42726-73-8
EINECS: 255-919-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %