Ethansulfonsäure ≥70%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
471550-100G
471550-500G
SIAL471550-100GEA
206
EUR
SIAL471550-100G
SIAL471550-500G
Ethansulfonsäure ≥70%, Sigma-Aldrich®
Ethanesulphonic acid
Formel:
C₂H₆O₃S Molecular Weight: 110,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007529 CAS-Nummer: 594-45-6 EINECS: 209-843-0 UN: 2586 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...