4-Brom-2-ethyl-1-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
024167-25G 024167-5G
FLUO024167-25GEA 248 EUR
FLUO024167-25G FLUO024167-5G
4-Brom-2-ethyl-1-iodbenzol
4-Brom-2-ethyl-1-iodbenzol
Formel: C₈H₈BrI
MDL: MFCD00221458
CAS-Nummer: 175278-30-5