4-Brom-2-iodtoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Bromo-2-iodo-1-methylbenzene
OT-0988-5G
OT-0988-25G
OT-0988-1G
COBBOT-0988-5GEA
185
EUR
COBBOT-0988-5G
COBBOT-0988-25G
COBBOT-0988-1G
4-Brom-2-iodtoluol
4-Brom-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₆BrI Molecular Weight: 296,9300 g/mol |
MDL:
MFCD07780671 CAS-Nummer: 260558-15-4 |