2,6-Dibrom-3-hydroxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2,6-Dibromopyridin-3-ol
PY-7708-5G
PY-7708-1G
COBBPY-7708-5GEA
310
EUR
COBBPY-7708-5G
COBBPY-7708-1G
2,6-Dibrom-3-hydroxypyridin
2,6-Dibromo-3-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₃Br₂NO Molecular Weight: 252,8900 g/mol |
MDL:
MFCD01318479 CAS-Nummer: 6602-33-1 EINECS: 229-548-0 |