3,5-Dibrom-4-pyridon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6784-5G
HC-6784-1G
COBBHC-6784-5GEA
153
EUR
COBBHC-6784-5G
COBBHC-6784-1G
3,5-Dibrom-4-pyridon
3,5-Dibrom-4-pyridon
Formel:
C₅H₃Br₂NO |
MDL:
MFCD00082969 CAS-Nummer: 141375-47-5 |