4-Brom-2-pyridon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
PY-7396-1G
PY-7396-25G
PY-7396-5G
COBBPY-7396-1GEA
25.9
EUR
COBBPY-7396-1G
COBBPY-7396-25G
COBBPY-7396-5G
4-Brom-2-pyridon
4-Brom-2-pyridon
Formel:
C₅H₄BrNO Molecular Weight: 174,00 g/mol |
MDL:
MFCD00234041 CAS-Nummer: 36953-37-4 |