5-(Chloracetyl)oxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-(Chloroacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-(2-Chloroacetyl)indolin-2-one
IN-0068-5G IN-0068-1G IN-0068-25G
COBBIN-0068-5GEA 0 EUR
COBBIN-0068-5G COBBIN-0068-1G COBBIN-0068-25G
5-(Chloracetyl)oxindol
5-(Chloracetyl)oxindol
Formel: C₁₀H₈ClNO₂
MDL: MFCD04115734
CAS-Nummer: 65435-04-3