5-(Chloracetyl)-6-chloroxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
6-Chloro-5-(chloroacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
IN-0106-5G
IN-0106-25G
IN-0106-1G
COBBIN-0106-5GEA
0
EUR
COBBIN-0106-5G
COBBIN-0106-25G
COBBIN-0106-1G
5-(Chloracetyl)-6-chloroxindol
5-(Chloracetyl)-6-chloroxindol
Formel:
C₁₀H₇Cl₂NO₂ |
MDL:
MFCD04115735 CAS-Nummer: 118307-04-3 |