Cyclopropylessigsäure 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L09416.03 L09416.06
L09416.03EA 76.8 EUR
L09416.03 L09416.06
Cyclopropylessigsäure 97
Cyclopropylessigsäure
Purity: 97% CAS No.: 5239-82-7 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4350 Odour: Pungent Boiling Point: 189-191° Beilstein Reference: 2323311 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041544
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 189…191 °C
Dichte: 1.076
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041544
CAS-Nummer: 5239-82-7
UN: 3265
ADR: 8 II