Cyclopropylessigsäure

Lieferant: CHEMPUR

05-0010.1 05-0010.5
CHMP05-0010.1EA 0 EUR
CHMP05-0010.1 CHMP05-0010.5
Cyclopropylessigsäure
Cyclopropylessigsäure
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
MDL: MFCD00041544
CAS-Nummer: 5239-82-7
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR