3,4-Difluor-2-methoxyanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1122-5G AN-1122-1G
COBBAN-1122-5GEA 1490 EUR
COBBAN-1122-5G COBBAN-1122-1G
3,4-Difluor-2-methoxyanilin
3,4-Difluor-2-methoxyanilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Molecular Weight: 159,133 g/mol
MDL: MFCD07368889
CAS-Nummer: 114076-35-6