2',7'-Dichlorfluorescein, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
191530050 191530250 191531000
ACRO191530050EA 74.6 EUR
ACRO191530050 ACRO191530250 ACRO191531000
2',7'-Dichlorfluorescein, rein
2',7'-Dichlorfluorescein
Formel: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Molecular Weight: 401.20 g/mol
Schmelzpunkt: 280 °C (Zers.)
Dichte: 0.79 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005047
CAS-Nummer: 76-54-0
EINECS: 200-968-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (110°C)
UV Lambda max 501 to 503 nm (in 0.1 N NaOH)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥2000 (at lambda max.)