2',7'-Dichlorfluorescein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
35848-25G
35848-5G
SIAL35848-25GEA
356
EUR
SIAL35848-25G
SIAL35848-5G
2',7'-Dichlorfluorescein, Sigma-Aldrich®
2',7'-Dichlorfluorescein
Formel:
C₂₀H₁₀Cl₂O₅ Molecular Weight: 401.20 g/mol |
MDL:
MFCD00005047 CAS-Nummer: 76-54-0 EINECS: 200-968-6 |