Ethylglyoxylat ∼50% in Toluol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L19207.22 L19207.36
L19207.22EA 105 EUR
L19207.22 L19207.36
Ethylglyoxylat ∼50% in Toluol
Ethylglyoxylat
CAS No.: 924-44-7 Molecular Formula: OHCCO2CH2CH3 Formula Weight: 102.09 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 110° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00044009
Formel: C₄H₆O₃
Molecular Weight: 102,09 g/mol
Siedepunkt: 110 °C
Dichte: 1,003
Flammpunkt: 7 °C (44 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044009
CAS-Nummer: 924-44-7
EINECS: 213-105-3
UN: 1993
ADR: 3,II