O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid 25 - 30% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methylhydroxylamine hydrochloride, O-Methylhydroxylammonium chloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxylamine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
225517-100G
225517-25G
SIAL225517-100GEA
54.1
EUR
SIAL225517-100G
SIAL225517-25G
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid 25 - 30% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
O-Methylhydroxylamin Hydrochlorid
Formel:
CH₆ClNO Molecular Weight: 83,515 g/mol |
MDL:
MFCD00012951 CAS-Nummer: 593-56-6 EINECS: 209-798-7 UN: 3265 ADR: 8,II |