DL-Apfelsäure Dinatriumsalz zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Di-Sodium Dl-Malate, DL-Malic acid disodium salt, DL-Apple acid disodium salt, Disodium DL-Malate hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20872.0025
8.20872.0100
8.20872.0025EA
67.9
EUR
8.20872.0025
8.20872.0100
DL-Apfelsäure Dinatriumsalz zur Synthese, Sigma-Aldrich®
DL-Apfelsäure Dinatriumsalz
Formel:
C₄H₄Na₂O₅ |
MDL:
MFCD00012466 CAS-Nummer: 676-46-0 EINECS: 211-627-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 178.05 g/mol |