Dimethylglyoxim Dinatriumsalz Octahydrat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
20473.0600 20473.2600 20473.3600
KRAF20473.0600EA 143 EUR
KRAF20473.0600 KRAF20473.2600 KRAF20473.3600
Dimethylglyoxim Dinatriumsalz Octahydrat analytisches Reagens
Dimethylglyoxim Dinatriumsalz Octahydrat
Formel: C₄H₆N₂Na₂O₂·8H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150288
CAS-Nummer: 75006-64-3
EINECS: 262-523-2