2,2-Dibrommalonamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B22315.09
B22315.14
B22315.22
B22315.09EA
40.7
EUR
B22315.09
B22315.14
B22315.22
2,2-Dibrommalonamid ≥98%
2,2-Dibrommalonamid
Purity: 98+%
CAS No.: 73003-80-2
Molecular Formula: C3H4Br2N2O2
Formula Weight: 259.89
Melting Point: 202-207°
Beilstein Reference: 1770873
Formel:
C₃H₄Br₂N₂O₂ Schmelzpunkt: 202…207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014803 CAS-Nummer: 73003-80-2 EINECS: 277-205-9 |