Ethylmalonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl Malonyl Chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
163872-25G
163872-5G
SIAL163872-25GEA
315
EUR
SIAL163872-25G
SIAL163872-5G
Ethylmalonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Ethylmalonylchlorid
Formel:
C₅H₇ClO₃ Molecular Weight: 150,56 g/mol |
MDL:
MFCD00000736 CAS-Nummer: 36239-09-5 EINECS: 252-934-5 UN: 3265 ADR: 8,II |